Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Código de producto. 17171015
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17171015 2XL paquete de 40
17141015 M paquete de 40
17151015 L paquete de 40
17161015 XL paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17171015 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH20B0021906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Protección superior contra el aerosol líquido de bajo riesgo y partículas finas con costuras unidas para mejorar la protección general.
  • Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
  • Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
  • Bajo nivel de pelusas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso no tejido
Color Blanco
Tipo de tapón Zipper
Tipo de costura Sellado
Certificaciones/conformidad (Europa) Solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013
Tipo de producto Chemical-resistant Jacket
Modelo W20B219
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y preparación de salas limpias, soporte y mantenimiento de líneas de producción, mantenimiento de plantas y máquinas, servicios veterinarios