Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Jacket & Trouser Set Bound
Descripción
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
- Bajo nivel de pelusas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Laminado de polietileno microporoso no tejido |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Zipper |
| Tipo de costura | Sellado |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009, DIN 32781:2010, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Jacket |
| Modelo | W20B219 |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y preparación de salas limpias, soporte y mantenimiento de líneas de producción, mantenimiento de plantas y máquinas, servicios veterinarios |