Learn More
Texwipe™ Toallitas AlphaLite™ ll
Código de producto. 11565365 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
60 x 25 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11565365 60 x 25 cm paquete de 150
1 options
Código de producto. 11565365 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.89€
    76.01€ / paquete de 150
    Ahorro 14.88€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Toallita de tejido ligera y económica
  • 100 % de fibra sintética (poliéster tejido de filamento continuo)
  • Bag-Within-A-Bag™ a prueba de disolventes, envase de sala limpia sin amidas ni siliconas
  • Bajos niveles de partículas y extraíbles
  • Buena absorbencia, eficacia de limpieza y resistencia a la abrasión
  • Trazabilidad lote a lote
  • Permite una limpieza rigurosa con una mínima liberación de fibras y partículas
  • Para usar con fregonas con ‘ soporte de tela’ plano como FILMOP
  • Para derrames, limpieza general y mantenimiento de superficies de trabajo
  • Limpieza de suelos y paredes
  • Excelente para múltiples aplicaciones
  • Se puede utilizar con DIW e IPA para la limpieza de superficies críticas
Especificaciones
Longitud (métrico) 60 cm
Anchura (métrico) 25 cm
Dimensiones (L x An) 60 x 25 cm
Cantidad de embalaje 2 Bolsas x 75 Toallitas, 4 Bolsas/caja