missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha Tubulin Antibody (961216) [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30673919 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30673919 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30673919 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9344H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha Tubulin Monoclonal antibody specifically detects alpha Tubulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha Tubulin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 961216
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tublin, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human TUBA1A synthetic peptide, Accession # Q71U36
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Loading Controls, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7846
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.