missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha Tubulin 3c Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18282297 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18282297 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18282297 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281701F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

alpha Tubulin 3c Polyclonal antibody specifically detects alpha Tubulin 3c in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha Tubulin 3c
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Alpha-tubulin 2, Alpha-tubulin 3C/D, bA408E5.3, TUBA2Tubulin alpha-2 chain, TUBA3D, tubulin alpha-3C/D chain, tubulin, alpha 2, tubulin, alpha 3c
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rabbit polyclonal alpha Tubulin 3c antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human alpha Tubulin 3c. The immunogen is located within amino acids 140 - 190 of alpha Tubulin 3c. Amino Acid Squence: MERLSVDYGKKSKLEF
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7278
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.