Learn More
alpha-Synuclein Antibody (5C2), DyLight 550, R&D Systems™
Código de producto. 18444048 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444048 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18444048 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP104321R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
alpha-Synuclein Monoclonal antibody specifically detects alpha-Synuclein in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno alpha-Synuclein
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5C2
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alpha-synuclein, I+/--synuclein, MGC110988, NACP, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, PD1, SNCA, synuclein alpha-140, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor), truncated alpha synuclein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This alpha-Synuclein Antibody (5C2) was developed against recombinant human alpha-synuclein (61-95) purified from E. coli (NP_0003360).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6622
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus