Learn More
Isofield™ Kits estériles Alpha - Compatibles con grado A/B
Descripción
MONO DE CUELLO MANDARÍN
- GMP Grado A y B y ISO Compatible con salas blancas de clase 4 y 5
- El cuello mandarín de dos capas proporciona un ajuste seguro en el área del cuello.
- La solapa con cremallera y cinta de doble cara evita la entrada y salida de partículas.
- Tejido antiestático y que no suelta pelusa, adecuado para la manipulación de quimioterapia.
- Ojales para el pulgar elásticos
- Elástico en la espalda para evitar efecto fuelle
CAPUCHA
- Abertura facial elástica cerrada sin látex para un ajuste cómodo
- Yugo extra largo para mayor protección
- Diseño de capucha de tres paneles para minimizar la exposición de la piel.
CUBREBOTAS
- Altura de rodilla extra larga
- Dos ataduras para mayor seguridad
- Suela de PU antideslizante
Cumplimiento técnico y de documentación
- COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
- El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
- Aprobado Tipo 5 (EN) ISO 13982-1:2004 y EN 13982-2:2004) y prueba Tipo 6 (EN 13034:2005+A1:2009)
- Repelencia a productos químicos y resistencia a la penetración de productos químicos EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Resistencia a la abrasión EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Resistencia al agrietamiento por flexión EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Método B
- Resistencia al desgarro trapezoidal EN 14325:2004
- Dirección de la máquina y dirección transversal EN ISO 9073-4:1997
- Resistencia a la tracción, dirección transversal EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Dirección de la máquina ES ISO 13934-1:2013
- Resistencia a la perforación EN 14325:2004, EN 863:1995
- Resistencia de la costura EN 14325:2004 [5.5]
- Fuga de aerosoles y partículas finas hacia el interior de los trajes EN ISO 13982-2:2004
- IL 82/90 ES ISO 13982-1:2004
- IL 8/10 (Tipo 5)
- Resistencia a la penetración por pulverización de líquido (Spray Test) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Tipo 6)
- Permeación de líquidos y gases a través de la ropa de protección en condiciones de contacto continuo ASTM F739-20
- Validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2: 2015
- Limpieza de partículas – Prueba de batería Helmke: Clase 1
- Resistividad superficial ASTM D257
Especificaciones
Especificaciones
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Tipo de producto | Kit de EPP |
| Tamaño | Mediano |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico cubierto |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Tipo de costura | Sellado |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |