Learn More
alpha-Smooth Muscle Actin Antibody Pair, Novus Biologicals™
Código de producto. 18390168 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18390168 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 18390168 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00000059AP41
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antibody Pair
alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal antibody specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno alpha-Smooth Muscle Actin
Aplicaciones Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Sandwich ELISA 0.3 to 100 ng/mL
Formulación 1x PBS, pH 7.4
Alias de gen AAT6, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, alpha 2 actin, alpha SMA, alpha smooth muscle actin, alpha-actin-2, alpha-SMA, a-sma, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, growth-inhibiting gene 46, sma, smooth muscle actin
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.