missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Smooth Muscle Actin Antibody (1A4), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 30062722 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30062722 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30062722 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1420G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal antibody specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-Smooth Muscle Actin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1A4
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AAT6, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, alpha 2 actin, alpha SMA, alpha smooth muscle actin, alpha-actin-2, alpha-SMA, a-sma, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, growth-inhibiting gene 46, sma, smooth muscle actin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide corresponding to residues EEEDSTALVC of the N-term of human alpha-smooth muscle actin (1)
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.