Learn More
Skytec™ Mascarilla facial reutilizable premium Alpha Sentinel
Código de producto. 30242993 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30242993 L cada uno
30242991 Pequeño cada uno
30242978 M cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30242993 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor ASRAS0001BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00€
    33.12€ / paquete de 1
    Ahorro 10.88€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Las medias máscaras Alpha Sentinel están diseñadas ergonómicamente para brindar protección, comodidad y compatibilidad con EPP óptimas.
  • Bien equilibrado y ligero (140 g), proporciona una comodidad óptima para el usuario.
  • Disponible en tres tamaños, creando un perfil de ajuste personalizado, excelente ajuste y comodidad para cualquier fuerza laboral.
  • Arnés de cabeza totalmente ajustable, que ofrece un ajuste y una adaptación sencillos, con un ajuste robusto y confiable durante su uso.
  • Forma de perfil bajo para maximizar el campo de visión y permitir una compatibilidad excepcional con otros EPI
  • Los filtros Alpha Sentinel están equipados con una conexión sencilla que encaja fácilmente en su posición.
  • La correa elástica de primera calidad proporciona un ajuste seguro y cómodo y mantiene la posición de la máscara.
  • La gran válvula de exhalación reduce la acumulación de calor y humedad, lo que proporciona una baja resistencia a la respiración.
  • Fácil de limpiar y mantener con repuestos disponibles.
  • Adaptador de ajuste facial cuantitativo disponible
  • Los respiradores se suministran con tapas de verificación de sellado para el usuario, que también funcionan como retenedores de partículas para filtros combinados.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, EN140
Color Negro
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro HEPA, Combinación de vapor orgánico/gas ácido/HEPA, Multigas/HEPA
Material Elastómero termoplástico
Tipo de producto Respirador de media máscara
Tamaño L
Con válvula de exhalación Sí
Material de la máscara Elastómero termoplástico
Para utilizar con (aplicación) Depende del filtro: Eliminación de residuos tóxicos, corte y fundición de metales, industria aeroespacial, petroquímica
Para utilizar con (equipo) Filtros Alpha Sentinel
Material del arnés Elastómero termoplástico
Estilo de arnés Estándar
Sin látex Sí
Material de la correa de la cabeza Poliéster
Modelo Media máscara Alpha Sentinel
Correa para el cuello Poliéster
Cantidad 16/Pk.