Descripción
- Bien equilibrado y ligero (140 g), proporciona una comodidad óptima para el usuario.
- Disponible en tres tamaños, creando un perfil de ajuste personalizado, excelente ajuste y comodidad para cualquier fuerza laboral.
- Arnés de cabeza totalmente ajustable, que ofrece un ajuste y una adaptación sencillos, con un ajuste robusto y confiable durante su uso.
- Forma de perfil bajo para maximizar el campo de visión y permitir una compatibilidad excepcional con otros EPI
- Los filtros Alpha Sentinel están equipados con una conexión sencilla que encaja fácilmente en su posición.
- La correa elástica de primera calidad proporciona un ajuste seguro y cómodo y mantiene la posición de la máscara.
- La gran válvula de exhalación reduce la acumulación de calor y humedad, lo que proporciona una baja resistencia a la respiración.
- Fácil de limpiar y mantener con repuestos disponibles.
- Adaptador de ajuste facial cuantitativo disponible
- Los respiradores se suministran con tapas de verificación de sellado para el usuario, que también funcionan como retenedores de partículas para filtros combinados.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA, EN140 |
| Color | Negro |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | HEPA, Combinación de vapor orgánico/gas ácido/HEPA, Multigas/HEPA |
| Material | Elastómero termoplástico |
| Tipo de producto | Respirador de media máscara |
| Tamaño | Pequeño |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Material de la máscara | Elastómero termoplástico |
| Para utilizar con (aplicación) | Depende del filtro: Eliminación de residuos tóxicos, corte y fundición de metales, industria aeroespacial, petroquímica |
| Mostrar más |