Learn More
Skytec™ Mascarilla facial reutilizable premium Alpha Sentinel
Código de producto. 30242980 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30242980 M cada uno
30242954 Pequeño cada uno
30242985 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30242980 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor ASRAS0002BF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.05€
    165.63€ / paquete de 1
    Ahorro 54.42€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Las máscaras faciales completas Alpha Sentinel están diseñadas ergonómicamente para brindar protección, comodidad y compatibilidad con EPP óptimas.
  • El arnés de cabeza ajustable de cinco puntos elimina la sensación de tirón hacia abajo, lo que garantiza un ajuste equilibrado y cómodo.
  • Bien equilibrado, ligero (600 g)
  • Disponible en tres tamaños para un ajuste más personalizado, aumentando el factor respirador/ajuste.
  • El perfil elevado del puente de la visera protege la visera contra arañazos cuando no está en uso.
  • La posición del visor y del filtro proporciona un campo de visión panorámico sin obstrucciones.
  • Su forma de perfil bajo proporciona una compatibilidad excepcional con otros EPI
  • Los filtros Alpha Sentinel están equipados con una conexión sencilla que encaja fácilmente en su posición.
  • La gran válvula de exhalación reduce la acumulación de calor y humedad, lo que proporciona una baja resistencia a la respiración.
  • Fácil de limpiar y mantener, con repuestos disponibles.
  • Probado según EN136:1998 Clase 2, lo que garantiza una mayor robustez y mayor resistencia al fuego.
  • Se suministra con tapas de control de sellado para el usuario, que también funcionan como soporte de filtro de partículas para filtros combinados.
  • Inserto óptico disponible
  • Adaptador de ajuste facial cuantitativo disponible
  • El arnés está diseñado para evitar la rotación excesiva y los enredos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, EN 136:1998 Clase 2
Certificaciones (EN 136) Clase 2
Color Negro
Tipo de filtro HEPA, Combinación de vapor orgánico/gas ácido/HEPA, Multigas/HEPA
Tipo de producto Mascarilla facial completa
Tamaño M
Con válvula de exhalación Sí
Material de la máscara Elastómero termoplástico
Modelo Máscara facial completa Alpha Sentinel