Descripción
- Primer sets come premixed with forward and reverse primers at a concentration of 10μM
- Primers are compatible with all real-time PCR chemistries
- Each primer set has been tested and validated by chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- Tm for primer set is between 53.4° to 54°c
- Amplicon size of primer set is 150 base pairs
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | alpha Satellite Repeat Primer |
| Contenido y almacenamiento | Store at –20°C. Avoid Free/Thaw Cycles |
| Cantidad | 0.5 mL |
| Línea de productos | Novus |
| Para utilizar con (aplicación) | Chromatin Immunoprecipitation |