Learn More
alpha-N-terminal Methyltransferase 1A/METTL11A Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Código de producto. 30732626 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30732626 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30732626 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7159F
Sheep Polyclonal Antibody
alpha-N-terminal Methyltransferase 1A/METTL11A Polyclonal antibody specifically detects alpha-N-terminal Methyltransferase 1A/METTL11A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno alpha-N-terminal Methyltransferase 1A/METTL11A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen AD-003, alpha N-terminal protein methyltransferase 1A, C9orf32, chromosome 9 open reading frame 32, EC 2.1.1.-, methyltransferase like 11A, Methyltransferase-like protein 11A, NRMT, N-terminal RCC1 methyltransferase, NTM1A, NTMT1, X-Pro-Lys N-terminal protein methyltransferase 1A
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human alpha -N-terminal Methyltransferase 1A/METTL11A, Thr2-Arg223, Accession # Q9BV86
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28989
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG