missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Galactosidase A/GLA Antibody (30H11), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043014 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30043014 50 μL 50 microlitros
30043539 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30043014 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32655250ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

alpha-Galactosidase A/GLA Monoclonal antibody specifically detects alpha-Galactosidase A/GLA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-Galactosidase A/GLA
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 30H11
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen Agalsidase, agalsidase alfa, Alpha-D-galactosidase A, Alpha-D-galactoside galactohydrolase, alpha-D-galactoside galactohydrolase 1, alpha-gal A, alpha-galactosidase A, EC 3.2.1, EC 3.2.1.22, GALA, galactosidase, alpha, melibiase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human alpha-Galactosidase A/GLA [UniProt P06280]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2717
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.