missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (4A3), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18210732 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18210732 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18210732 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1107961B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-Fetoprotein/AFP
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4A3
Conjugado Biotin
Dilución Simple Western, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Símbolos de los genes AFP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length protein (purified) (Human).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cancer Stem Cells, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 174
Especificidad de la prueba No cross-reaction with human albumin.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.