Learn More
alfa-estradiol 3-Benzoato, TRC
Código de producto. 30380469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380469 50 mg
30374464 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE66860550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6045-53-0
Fórmula molecular C25 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 376.49
Sinónimo 17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. E (EP), 17-epi-Estradiol Benzoate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 3-benzoate, (17α)- (9CI, ACI), 17α-Estradiol, 3-benzoate (6CI, 8CI), (+)-17α-Estradiol 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17α-hydroxyoestra-1,3,5(10)-triene, α-Estradiol 3-benzoate, (17α)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-benzoate
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-il] benzoato
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17-epi-Estradiol Benzoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2038