Learn More
Alfa-Desciclohexil-Alfa-fenil Oxibutinina, TRC
Código de producto. 30367273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367273 100 mg 100 miligramos
30357900 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288840100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14943-53-4
Fórmula molecular C22 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 351.44
Sinónimo 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate, Oxybutynin Hydrochloride Imp. B (EP), Diphenyl Analogue of Oxybutynin
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)but-2-ynil 2-hidroxi-2,2-difenilatato
SMILES CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diethylamino)but-2-ynyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate (Diphenyl Analogue of Oxybutynin)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO3/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20/h5-10,13-16,25H,3-4,17-18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1834