Learn More
alfa-D-(+)-Talosa, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454737 0.1 g 0.10 g
11464737 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21226.77
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2595-98-4 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2595-98-4
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00135834
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-talose, aldehydo-d-talose, 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
PubChem CID 99459
ChEBI CHEBI:68461
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-(+)-Talose
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 0.1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%