Learn More
Thermo Scientific Chemicals alfa-D(+)-Glucosa, 99+ %, anhidro
Código de producto. 10184180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10184180 2.5 kg 2.50 Kg
10032070 1 kg 1 Kg
10093763 25 kg 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10184180 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 170080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.80€
    45.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 8.15€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 492-62-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-62-6
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00063774
Clave InChI WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Sinónimo alpha-d-glucose, alpha-d-glucopyranose, alpha-dextrose, alpha-glucose, glucopyranose, alpha-d, alpha-d-glc, unii-5j5i9eb41e, glucoses, grape sugar, d-gluco-hexose
PubChem CID 79025
ChEBI CHEBI:17925
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-D(+)-Glucose
Nombre de nota Anhydrous
Acidez 0.15mL 0.1N NaOH/6g max.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión De 156,0 °C a 158,0 °C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 31, 83
Índice Merck 14, 4459
Condición de rotación específica + 52.90 (20.00°C c=10,water,ammonia)
Rotación específica + 52.90
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99+%
Sustancias relacionadas 0.15% max. (Fructose)
Forma física Polvo cristalino fino