Learn More
Thermo Scientific Chemicals alfa-D(+)-Glucosa, 99+ %, anhidro
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | α-D(+)-Glucose |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Acidez | 0.15mL 0.1N NaOH/6g max. |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 156.0°C to 158.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mehr anzeigen |