Learn More
Tetrahidrato de sal sodio alfa-D-Glucosa 1-fosfato, TRC
Código de producto. 30179532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179532 10 g 10 g
30178944 5 g 5 g
30179497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59681810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56401-20-8
Fórmula molecular C6H11Na2O9P . 4(H2O)
Peso molecular (g/mol) 260.14
Sinónimo Phocytan Tetrahydrate, alpha-D-Glucopyranosyl phosphate Disodium Salt;alpha-D-Glucose 1-(Dihydrogen Phosphate) Disodium Saltalpha-D-Glucose 1-Phosphate Disodium Salt
Nombre IUPAC disodio; [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)ox-2-il] fosfato
SMILES O[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]1OP(O[Na])(O[Na])=O)CO)O)O.[4H2O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Glucose 1-Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.9936