Learn More
Alfa Aesar™ Hidrato de sal alfa-D-Glucosa-1-fosfato dipotasio, 98 %
Código de producto. 15480507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480507 5 g 5 g
15490507 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480507 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor J66159.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Una forma α-anomérica de glucosa que contiene un grupo fosfato sobre el carbono primario. Se utiliza como sustancia para la estimación de fosforilasas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible a la luz.& Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1233690-06-6
Fórmula molecular C6H17K2O11P
Peso molecular (g/mol) 374.361
Número MDL MFCD00149435
Clave InChI RZULLROGARPECB-QMKHLHGBSA-N
Sinónimo alpha-d-glucopyranose, 1-dihydrogen phosphate , dipotassium salt, dihydrate, alpha-d-glucopyranose 1-phosphate dipotassium salt hydrate, alpha-d-glucose 1-phosphate dipotassium salt dihydrate, alpha-glucose-1-phosphate dipotassium dihydrate, alpha-glucose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate mi, a-d-glucose-1-phosphate dipotassium salt hydrate, alpha-d-glucose-1-phosphate dipotassium salt hydrate, dipotassium dihydrate ?-d-glucopyranosyl phosphate, dipotassium 2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl phosphate dihydrate, potassium 2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl phosphate dihydrate
PubChem CID 131855785
Nombre IUPAC potasio;fosfato dihidrógeno [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il];dihidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O)O.O.O.[K].[K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Glucose-1-phosphate dipotassium salt hydrate
Color Blanco
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,4461
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.32 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo