Learn More
alfa-D-Galactosa, TRC
Código de producto. 17968004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968004 50 mg 50 miligramos
17958964 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17968004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG15526050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3646-73-9
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo α-D-Galactopyranose, Galactopyranose, α-D- (8CI), α-D-Galactose, α-(+)-Galactose, α-D-(+)-Galactose
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(hidroximetiloxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Galactose
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634