Learn More
alfa-D-Galactosa 1-Sal Dipotásica de fosfato, TRC
Spécification
Specifications
| Nombre del producto químico o material | alpha-D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.9415 |