Learn More
alfa-D-Galactosa 1-Sal Dipotásica de fosfato, TRC
Código de producto. 30003221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003221 100 mg 100 miligramos
30009113 50 mg 50 miligramos
30004987 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG155760100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19046-60-7
Fórmula molecular C6 H11 K2 O9 P
Peso molecular (g/mol) 336.316
Sinónimo α-D-Galactopyranose 1-(Dihydrogen Phosphate) Dipotassium Salt, α-D-Galactopyranose-1 1-Phosphate Dipotassium Salt, D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactopyranosyl Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactosyl Phosphate Dipotassium Salt
Nombre IUPAC [potasiooxi-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oxi-fosforilo]oxipotasio
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.9415