Learn More
Alfa, Alfa-Diclorodifenilmetano, TRC
Código de producto. 30382827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382827 100 g -
30373890 25 g 25 g
30372202 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434260100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-90-3
Fórmula molecular C13H10Cl2
Peso molecular (g/mol) 237.12
Sinónimo 1,1'-(Dichloromethylene)bis[benzene], Benzophenone Dichloride, DPM, DPM (halocarbon), Dichlorodiphenylmethane, Diphenyldichloromethane, NSC 37425
SMILES ClC(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha-Dichlorodiphenylmethane
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10Cl2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.016