Learn More
alfa,alfa-Diclorodifenilmetano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499169 25 g 25 g
15489169 5 g 5 g
15409179 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20445.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2051-90-3 | C13H10Cl2 | 237.123 g/mol
α,α-Dichlorodiphenylmethane is a degradation product of of polychloroaromatic insecticides such as Dicofol (D436700) and DDT. It is also used as a catalyst for photodegradation of plastics. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El α,α-diclorodifenilmetano es un producto de degradación de insecticidas policloroaromáticos como el Dicofol (D436700) y el DDT. También se utiliza como catalizador para la fotodegradación de los plásticos. Es una materia prima importante y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona), éter, benceno, etanol y tolueno.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-90-3
Fórmula molecular C13H10Cl2
Peso molecular (g/mol) 237.123
Número MDL MFCD00000811
Clave InChI OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6
PubChem CID 16327
Nombre IUPAC [dicloro(fenil)metil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha-Dichlorodiphenylmethane
Densidad 1.242
Punto de ebullición 180°C to 181°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.605
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Soluble in water (reacts),ether,benzene,ethanol,and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.13
Porcentaje de pureza 97%