Descripción
Alpha Actinin 4 Monoclonal antibody specifically detects Alpha Actinin 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Alpha Actinin 4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 93 |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | actinin alpha4 isoform, actinin, alpha 4, ACTININ-4, alpha-actinin-4, DKFZp686K23158, F-actin cross-linking protein, focal segmental glomerulosclerosis 1, FSGS, FSGS1, Non-muscle alpha-actinin 4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human Alpha Actinin 4 protein (Uniprot: O43707) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |