missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha Actinin 2 Mouse anti-Human, Clone: ACTN2/3291, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200084335 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18646888 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18646888 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307465100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Alpha Actinin 2 Monoclonal specifically detects Alpha Actinin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alpha Actinin 2
Aplicaciones ELISA, Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon ACTN2/3291
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen actinin, alpha 2, alpha-actinin skeletal muscle, Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2, alpha-actinin-2, CMD1AA, F-actin cross-linking protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant fragment (aa557-692) of human Alpha Actinin 2 protein(exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 88
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.