Learn More
Alpha Actinin 2 Mouse anti-Human, Clone: ACTN2/3291, Novus Biologicals™
Código de producto. 18646888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18646888 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18646888 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307465100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Alpha Actinin 2 Monoclonal specifically detects Alpha Actinin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Alpha Actinin 2
Aplicaciones ELISA, Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon ACTN2/3291
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen actinin, alpha 2, alpha-actinin skeletal muscle, Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2, alpha-actinin-2, CMD1AA, F-actin cross-linking protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant fragment (aa557-692) of human Alpha Actinin 2 protein(exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 88
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ