missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha Actinin 2 Antibody (ACTN2/3294), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18629758 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18629758 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18629758 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308787PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Alpha Actinin 2 Monoclonal antibody specifically detects Alpha Actinin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alpha Actinin 2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon ACTN2/3294
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen actinin, alpha 2, alpha-actinin skeletal muscle, Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2, alpha-actinin-2, CMD1AA, F-actin cross-linking protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant fragment (aa557-692) of human Alpha Actinin 2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35609)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 88
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.