Learn More
Alfa-(4-Piperidilo)benzhidrol, TRC
Código de producto. 30414012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414012 50 mg
30418201 1 g
30416835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP48199550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-46-8
Fórmula molecular C18 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 267.37
Sinónimo Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol, Fexofenadine Hydrochloride Imp. E (EP), Terfenadine Imp. I (EP), Azacyclonol, Pipradrol 4-Isomer
Nombre IUPAC difenil(piperidin-4-il)metanol
SMILES OC(C1CCNCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azacyclonol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17,19-20H,11-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1623