Learn More
R&D Systems™ alpha 1-Microglobulin Native Protein
Código de producto. 18613287 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613287 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18613287 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP262396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.71€
    663.60€ / 1 miligramos
    Ahorro 111.11€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Formulación Ammonium bicarbonate
ID de gen (Entrez) 259
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 27 kDa
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C. After reconstitution store at -20°C.
Alias de gen A1M, alpha-1-microglobulin/bikunin precursor, bikunin, EDC1, HCPcomplex-forming glycoprotein heterogeneous in charge, HI30, IATIL, inter-alpha-trypsin inhibitor light chain, ITI, ITILC, ITILgrowth-inhibiting protein 19, protein AMBP, protein HC, trypstatin, uristatin, uronic-acid-rich protein, UTI
Símbolo de gen AMBP
Reconstitución Reconstitute with 1.0 mL sterile PBS. Care should be taken during reconstitution as the protein may appear as a film (at the bottom of the vial. Gently mix vial after reconstitution.)
Categoría de investigación Cancer
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Expresión alpha 1-Microglobulin