Descripción
alpha 1-Acid Glycoprotein Monoclonal specifically detects alpha 1-Acid Glycoprotein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | alpha 1-Acid Glycoprotein |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1818 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | AGP 1, AGP1alpha-1-acid glycoprotein 1, AGP-A, OMD 1, ORM, orosomucoid 1, orosomucoid-1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human alpha 1-Acid Glycoprotein (Uniprot #: P02763) |
| Mostrar más |