Learn More
Almitrine mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16465076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465076 100 mg 100 miligramos
16464108 10 mg 10 miligramos
16430467 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107319
MedChemExpress Almitrine mesylate, a peripheral chemoreceptor agonist, inhibits selectively the Ca2+-dependent K+ channel.
Almitrine mesylate, a peripheral chemoreceptor agonist, inhibits selectively the Ca2+-dependent K+ channel.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Almitrine mesylate
CAS 29608-49-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37F2N7O6S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Almitrine bismesylate Almitrine bismethanesulfonate Almitrine dimesylate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (149.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CCNC1=NC(N(CC2)CCN2C(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)=NC(NCC=C)=N1.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 669.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.76
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation