Learn More
Alilpentafluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433428 25 g 25 g
11423428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17834.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1736-60-3 | C9H5F5 | 208.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1736-60-3
Fórmula molecular C9H5F5
Peso molecular (g/mol) 208.13
Número MDL MFCD00000301
Clave InChI YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylpentafluorobenzene, benzene, allylpentafluoro, 3-pentafluorophenyl-1-propene, 2,3,4,5,6-pentafluoro allylbenzene, benzene, pentafluoro-2-propenyl, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-en-1-yl benzene, allyl pentafluorobenzene, pubchem13366, acmc-1bth5
PubChem CID 74435
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-enilbenceno
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(CC=C)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylpentafluorobenzene
Densidad 1.358
Punto de ebullición 148°C to 149°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1971209
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.13
Porcentaje de pureza 98%