Learn More
Alilpentafluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10421691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10421691 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10421691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310850050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylpentafluorobenzene
Nombre de nota 97%
CAS 1736-60-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -64.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3580g/mL
Punto de ebullición 148.0°C to 149.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H5F5
Fórmula lineal C6F5CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4270 to 1.4290 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000301
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.358
Sinónimo allylpentafluorobenzene, benzene, allylpentafluoro, 3-pentafluorophenyl-1-propene, 2,3,4,5,6-pentafluoro allylbenzene, benzene, pentafluoro-2-propenyl, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-en-1-yl benzene, allyl pentafluorobenzene, pubchem13366, acmc-1bth5
Clave InChI YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(CC=C)C(F)=C1F
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-enilbenceno
Peso molecular (g/mol) 208.13
PubChem CID 74435
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación