Learn More
Alilpentafluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15412142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412142 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15412142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310850250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylpentafluorobenzene
CAS 1736-60-3
Punto de fusión -64.0°C
Densidad 1.3580g/mL
Punto de ebullición 148.0°C to 149.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C9H5F5
Fórmula lineal C6F5CH2CH=CH2
Número MDL MFCD00000301
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.358
Sinónimo allylpentafluorobenzene, benzene, allylpentafluoro, 3-pentafluorophenyl-1-propene, 2,3,4,5,6-pentafluoro allylbenzene, benzene, pentafluoro-2-propenyl, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-en-1-yl benzene, allyl pentafluorobenzene, pubchem13366, acmc-1bth5
Clave InChI YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(CC=C)C(F)=C1F
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(prop-2-en-1-il)benceno
Peso molecular (g/mol) 208.13
PubChem CID 74435
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.13
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación