Learn More
Alilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429823 100 g 100 g
11419823 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12965.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118.179 g/mol
Allylbenzene is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alilbenceno se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-57-2
Fórmula molecular C9H10
Peso molecular (g/mol) 118.179
Número MDL MFCD00008651
Clave InChI HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
Nombre IUPAC prop-2-enilbenceno
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylbenzene
Punto de fusión ∼-50°C
Densidad 0.892
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.51
Cantidad 100 g
Número UN UN3295
Beilstein 1098501
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%