Learn More
Alilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419823 25 g 25 g
11429823 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12965.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118.179 g/mol
Allylbenzene is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alilbenceno se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-57-2
Fórmula molecular C9H10
Peso molecular (g/mol) 118.179
Número MDL MFCD00008651
Clave InChI HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
Nombre IUPAC prop-2-enilbenceno
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylbenzene
Punto de fusión ∼-50°C
Densidad 0.892
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.51
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1098501
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Allylbenzene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Allylbenzene