Learn More
Alil fenil sulfona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498583 25 g 25 g
11488583 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10401.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16212-05-8 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16212-05-8
Fórmula molecular C9H10O2S
Peso molecular (g/mol) 182.237
Número MDL MFCD00014739
Clave InChI KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl phenyl sulfone, benzene, 2-propenylsulfonyl, allylsulfonyl benzene, phenyl allyl sulfone, sulfone, allyl phenyl, allylsulphonyl benzene, allylphenyl sulfone, 3-phenylsulfonyl-1-propene, benzene, 2-propen-1-ylsulfonyl
PubChem CID 85330
Nombre IUPAC prop-2-enilsulfonilbenceno
SMILES C=CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl phenyl sulfone
Densidad 1.189
Punto de ebullición 111°C to 113°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1863561
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.24
Porcentaje de pureza 98%