Learn More
Alil fenil sulfona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488583 5 g 5 g
11498583 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10401.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16212-05-8 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16212-05-8
Fórmula molecular C9H10O2S
Peso molecular (g/mol) 182.237
Número MDL MFCD00014739
Clave InChI KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl phenyl sulfone, benzene, 2-propenylsulfonyl, allylsulfonyl benzene, phenyl allyl sulfone, sulfone, allyl phenyl, allylsulphonyl benzene, allylphenyl sulfone, 3-phenylsulfonyl-1-propene, benzene, 2-propen-1-ylsulfonyl
PubChem CID 85330
Nombre IUPAC prop-2-enilsulfonilbenceno
SMILES C=CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl phenyl sulfone
Densidad 1.189
Punto de ebullición 111°C to 113°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1863561
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.24
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl phenyl sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-propenylsulfonyl)-benzene