Learn More
Brady™ Cinta adhesiva permanente de vinilo blanco para impresoras M6/M7, resistente a la intemperie.
Con la capacidad de durar hasta 10 años en un entorno exterior, el vinilo™ de baja contracción de Brady con adhesivo ultra agresivo es ideal para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
Marca:  Brady™ 174141
99.17 EUR hasta el 2026-10-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28008" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17899104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    111.63€ / paquete de 1
    Ahorro 21.37€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Descripción
  • Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y en entornos hostiles, y se puede aplicar en temperaturas frías.
  • Resiste la exposición a la luz ultravioleta, productos químicos, grasas y aceites, niebla salina, limpiadores y detergentes, y suciedad industrial en general.
  • Además de metal recubierto de polvo, también se adhiere a superficies difíciles como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías revestidas de papel y cajas moldeadas por soplado.
  • Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Fabricado en material de vinilo B-595
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Blanco
Continua
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, marcado de suelos, etiquetado de laboratorios, etiquetado Lean y 5S
N.º
Rectángulo
De -40 °C a +82 °C
0.102 mm
50 ft.
2 in
M6C-2000-595-WT
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ninguno
Brillo
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
50 ft.
-40 °F a +180 °F
0,004 in
50 ft x 2 in
15.24 m
50.8 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Caduca: 2026-10-31
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
código promocional: 28008
Haga de la seguridad una prioridad al mismo tiempo que aprovecha mejor su presupuesto. Por tiempo limitado, ahorre hasta un 60 % en una amplia selección de productos de seguridad esenciales para su laboratorio y lugar de trabajo.
Aplicar promoción y agregar...
Promo
Caduca: 2026-10-31
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
código promocional: 28026
Ahorre hasta un 66 % en más de 4,000 elementos esenciales para la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones.
Aplicar promoción y agregar...