Learn More
Brady™ Cinta adhesiva permanente de vinilo blanco para impresoras M6/M7, resistente a la intemperie.
Con la capacidad de durar hasta 10 años en un entorno exterior, el vinilo™ de baja contracción de Brady con adhesivo ultra agresivo es ideal para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
64.80€ - 157.00€
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
17898354
|
Brady™
174162 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,5 in) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
76.30€ 64.80€ / paquete de 1 Ahorro 11.50€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17888374
|
Brady™
173272 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1 in) | M710, BMP71 |
94.05€ 79.83€ / paquete de 1 Ahorro 14.22€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17869024
|
Brady™
174126 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1 in) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
99.65€ 84.62€ / paquete de 1 Ahorro 15.03€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17888814
|
Brady™
173241 |
50 ft x 2 in | M710, BMP71 |
157.00€
paquete de 1 |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17899104
|
Brady™
174141 |
50 ft x 2 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
133.00€ 111.63€ / paquete de 1 Ahorro 21.37€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
Descripción
- Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y en entornos hostiles, y se puede aplicar en temperaturas frías.
- Resiste la exposición a la luz ultravioleta, productos químicos, grasas y aceites, niebla salina, limpiadores y detergentes, y suciedad industrial en general.
- Además de metal recubierto de polvo, también se adhiere a superficies difíciles como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías revestidas de papel y cajas moldeadas por soplado.
- Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Fabricado en material de vinilo B-595
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Ninguno | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -40 °C a +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Blanco | |
| Transferencia térmica | |
| Etiquetado de equipos, etiquetado eléctrico, marcado de suelos, etiquetado de laboratorios, etiquetado Lean y 5S | |
| 50 ft. | |
| -40 °F a +180 °F | |
| 0,004 in | |
| 50 ft. |