Learn More
Texwipe™ Toallitas de algodón multiuso
Código de producto. 11565335 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11565335 12 x 12 in paquete de 150
13183733 15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in) paquete de 600
12833532 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11565335 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    186.67€ / paquete de 150
    Ahorro 39.33€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 7
  • Toallitas de 100 % algodón resistentes y muy absorbentes tejidas con fibras de algodón de alta calidad y de fibra larga, con construcción de tejido tupido
  • Superficie con estampado de sarga de doble cara en las toallitas y elimina los contaminantes de la superficie limpiada
  • Características antiestáticas inherentes al 40-60 % de humedad relativa
  • La excepcional absorbencia, resistencia, resistencia química y térmica y una textura de superficie uniforme hacen que estos limpiadores sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones vitales
  • Corte sesgado a 45° para garantizar que los bordes resistan el deshilachado y la liberación de fibras
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Peso base: 180g/m2
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas limpias
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Algodón
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 184
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, pulido y bruñido de superficies de discos de medios magnéticos metálicos y no metálicos