Learn More
Cytiva Tampón de hibridación AlkPhos Direct™ para sistema de etiquetado directo
Código de producto. 10566875 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Para membrana de 5000 cm2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10566875 Para membrana de 5000 cm2 1 PCS
1 options
Código de producto. 10566875 Proveedor Cytiva N.º de proveedor RPN3688
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Cada sistema incluye los siguientes reactivos, suficientes para 25 o 50 reacciones de marcación y detección de membrana de 5000 cm2: reactivo de marcación, entrecruzador, ADN de control, tampón de reacción, tampón de hibridación, agente de bloqueo, reactivos de detección CDP-Star™ o ECF.
Sistema rápido y cómodo para todas las aplicaciones de ata sensibilidad que utilizan ADN, ARN o sondas de oligonucleótidos
  • La severidad de la hibridación puede controlarse elevando las temperaturas hasta 75 °C o variando la concentración de sal
  • Detección de 60 fg de ADN objetivo (gen de una sola copia) en un Southern blot genómico
  • Detección de ECF™ para experimentos de cuantificación
  • Treinta minutos desde la finalización de la hibridación hasta la aplicación del reactivo de detección: ahorra de dos a tres horas sobre los métodos indirectos convencionales
  • Las sondas resultantes se pueden utilizar sin purificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Para utilizar con (aplicación) Rápido y cómodo para aplicaciones de alta sensibilidad con sondas de ADN, ARN y oligonucleótidos
Incluye Reactivo de etiquetado, entrecruzador, ADN de control, tampón de reacción, tampón de hibridación, agente de bloqueo, reactivos de detección CDP-Star™ o ECF
Tipo de producto Tampón de hibridación Amersham AlkPhos Direct suficiente para 5000 cm2
Cantidad Para membrana de 5000 cm2
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.