missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALKBH3 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30505773 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30505773 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30505773 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338187PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ALKBH3 Polyclonal antibody specifically detects ALKBH3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ALKBH3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ABH3MGC118793, alkB, alkylation repair homolog 3 (E. coli), Alkylated DNA repair protein alkB homolog 3, DEPC1alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase alkB homolog 3, DEPC-1MGC118792, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, FLJ43614, MGC118790, PCA1, Prostate cancer antigen 1, prostate cancer antigen-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-286 of human ALKBH3 (NP_631917.1).,, Sequence:, MEEKRRRARVQGAWAAPVKSQAIAQPATTAKSHLHQKPGQTWKNKEHHLSDREFVFKEPQQVVRRAPEPRVIDREGVYEISLSPTGVSRVCLYPGFVDVKEADWILEQLCQDVPWKQRTGIREDITYQQPRLTAWYGELPYTYSRITMEPNPHWHPVLRTLKNRIEENTGHTFNSLLCNLYRNEKDSVDWHSDDEPSLGRCPIIASLSFGATRTFEMRKKPPPEENGDYTYVERVKIPLDHGTLLIMEGATQADWQHRVPKEYHSREPRVNLTFRTVYPDPRGAPW
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Proteases & Other Enzymes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221120
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.