Learn More
Alkaline Phosphatase, Intestinal Antibody (3B10E7) - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18613626 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613626 0.025 mL 0.03 ml
18026305 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18613626 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2373870.025ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Alkaline Phosphatase, Intestinal Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase, Intestinal in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Alkaline Phosphatase, Intestinal
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 3B10E7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen alkaline phosphatase, intestinal, alkaline phosphomonoesterase, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, Kasahara isozyme
Símbolos de los genes ALPI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ALPI (AA: 397-458) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 56.8 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Embryonic Stem Cell Markers, Lipid and Metabolism, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 248
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only