Learn More
AGMA Detergente alcalino
Código de producto. 30066762
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Pulverizador
Cantidad:
4 x 5 L
15 x 1 L
Packungsgröße:
paquete de 15
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tipo de recipiente Cantidad Packungsgröße
30066762 Frasco con tapón 4 x 5 L paquete de 4
30066728 Pulverizador 15 x 1 L paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30066762 Lieferant AGMA Lieferanten-Nr. 0090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    122.42€ / paquete de 4
    Ahorro 10.58€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Protege tus salas limpias con un detergente alcalino de limpieza profunda altamente eficaz
El detergente alcalino elimina eficazmente los contaminantes persistentes antes de la desinfección, incluyendo la suciedad visible o la acumulación de residuos de aplicaciones previas de desinfectantes.
Con un pH 12, es muy eficaz para descomponer proteínas, lo que lo hace perfecto para el primer paso en la limpieza de derrames o para limpiezas preliminares de nuevas salas limpias de fabricación.
  • pH 12 ideal para limpiezas profundas y alta carga de proteínas
  • Especialmente eficaz contra residuos proteicos y orgánicos
  • Elimina acumulaciones que los limpiadores neutros o ácidos pueden no
  • Baja formación de espuma
  • No deja residuos significativos
  • Hecho con agua WFI
  • Fabricados en salas limpias de clase C/D
  • Gestión de la Calidad Certificada según BS EN ISO 9001:2015
  • Fabricado conforme a las Directrices cGMP
  • Totalmente rastreable con análisis de apoyo
  • Disponible en sprays Trigger de 1 L y botellas de 5 L tapadas
  • Recomendado para su uso en salas limpias de clase C o D (en línea con tus evaluaciones de riesgo, procedimientos estándar estándar y validaciones cGMP)
Spezifikation
Tipo de producto Detergente alcalino en WFI
Color-coded N.º
Formulario Líquido
pH De 11,5 a 12,5
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias y/o entornos controlados sujetos a tus estrategias de control de contaminación
Cantidad 4 x 5 L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alkaline Detergent
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.